Documents
C5888
Sigma-Aldrich
Cholesteryl hemisuccinate cyclohexylammonium salt
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl hydrogen succinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H50O4 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
585.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC[C@@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(=O)CCC(O)=O