C5731
μ-Conotoxin GIIIB
>99%, From Conus geographus, lyophilized powder
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
>99%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
2640 Da
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Specific blocker of skeletal muscle voltage-gated sodium channel.
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable