C5351
Anti-Cyclin H antibody produced in rabbit
whole antiserum, aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 36 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:500 using human HeLa cell nuclear extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCNH(902)
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?