C5105
Anti-Calcium Channel (α2/δ-1 Subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CACNA2, Anti-CACNL2A, Anti-CCHL2A, Anti-LINC01112, Anti-lncRNA-N3
403,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
About This Item
403,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat, pig, human
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA2D1(781)
mouse ... Cacna2d1(12293)
rat ... Cacna2d1(25399)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable