Key Documents
C4757
Sigma-Aldrich
5-O-Carbomethoxy-1,2-O-isopropylidene-D-xylofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@]2([H])O[C@@H]1COC(OC)=O
InChI
1S/C10H16O7/c1-10(2)16-7-6(11)5(15-8(7)17-10)4-14-9(12)13-3/h5-8,11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
GGDOHLQEKFUTGN-ULAWRXDQSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable