Key Documents
C3875
Sigma-Aldrich
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
Clé InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable