Key Documents
C3659
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H54N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
766.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
bovine porphyric feces
ε (coefficient d'extinction)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC