Documents
C3242
Sigma-Aldrich
CDKi hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2,4-Diamino-5-oxo-pyrimidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4O · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.12 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: 21 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Nc1ncc(O)c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(9)1-7-4(6)8-3;/h1,9H,(H4,5,6,7,8);1H
Clé InChI
KEFSYBXFZWLDQU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CDKi hydrochloride is a potent and selective ATP competitiive inhibitor of cycB-CDK1, cycE-CDK2, and cycD1-CDK4. Demonstrates significant inhibitory activity against a variety of tumor type both in vitro and in vivo.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable