Key Documents
C2513
Sigma-Aldrich
(±)-Citronellal
≥85%
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1720789
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥85%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
207 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Chaîne SMILES 
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Martin F Strube-Bloss et al.
PloS one, 10(9), e0137413-e0137413 (2015-09-05)
To trigger innate behavior, sensory neural networks are pre-tuned to extract biologically relevant stimuli. Many male-female or insect-plant interactions depend on this phenomenon. Especially communication among individuals within social groups depends on innate behaviors. One example is the efficient recruitment