C2285
Cytochrome f from spinach
essentially salt-free, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Rapport des absorbances
A554/280 nm ~0.5
Température de stockage
−20°C
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable