Principaux documents
C2253
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
LJRISAYPKJORFZ-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native