Key Documents
C2125
Sigma-Aldrich
Methyl decanoate
Sigma Grade, ~99%
Synonyme(s) :
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro Beilstein :
1759170
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Qualité
Sigma Grade
Pureté
~99%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Pf
−14-−11 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter