Principaux documents
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl