C1872
Anti-CPSF2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-100-KD subunit, Anti-CPSF100, Anti-Cleavage and polyadenylation specificity factor 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~100 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using A20 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using K562 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CPSF2(53981)
mouse ... Cpsf2(51786)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable