C-12532
Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human aorta (smooth muscles)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
hypertension; cardiovascular diseases
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.