Documents
C121
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic acid
solid
Synonyme(s) :
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-Cl-KYNA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Couleur
tan
Solubilité
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL
DMSO: 14 mg/mL
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
Actions biochimiques/physiologiques
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.