Merck
Passer à
C0980
Z-Gly-Pro-Arg 7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Z-GPR-AFC trifluoroacetate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
706,00 €
600,10 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H35F6N7O9
Poids moléculaire :
787.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
600,10 €
Tarif706,00 €Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4c(OC(=O)C=C4C(F)(F)F)c3
InChI
1S/C31H34F3N7O7/c32-31(33,34)21-15-26(43)48-24-14-19(10-11-20(21)24)39-27(44)22(8-4-12-37-29(35)36)40-28(45)23-9-5-13-41(23)25(42)16-38-30(46)47-17-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-11,14-15,22-23H,4-5,8-9,12-13,16-17H2,(H,38,46)(H,39,44)(H,40,45)(H4,35,36,37)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
YNFWCRXESGJYDC-GOTSBHOMSA-N
Gene Information
human ... GZMA(3001)
mouse ... GZMA(14938)
rat ... GZMA(266708)
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A6720C6608SML2032
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO or DMF: 20 mM
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
film (Clear)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
yellow
color
-
color
white to off-white
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe