Merck
Passer à
C0636
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
≥98% (non-aqueous titration)
Synonyme(s) :
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
98,10 €
500 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
400,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-672-8
Beilstein/REAXYS Number:
3729134
MDL number:
98,10 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98% (non-aqueous titration)
form
powder
mol wt
378.47 g/mol
composition
C16, ~85% (balance stearyl (C18) homolog)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide is a surfactant. [1]
Application
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide has been used in a study to assess variables affecting the foam separation of Escherichia coli. [1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.18424B577687580
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (non-aqueous titration)
assay
20.4%
assay
≥96.5% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mol wt
378.47 g/mol
mol wt
-
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
description
cationic
description
-
description
cationic
description
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves