C0413
Acide 4-Chlorophenoxyacetique
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Synonyme(s) :
4-CPA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
crystalline
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable