B9928
Anti-Bone Morphogenetic Protein Receptor 2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BMP R2
About This Item
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMPR2(659)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité