B9775
Supports de lit de remplacement pour colonne LC
column I.D. 1.0 cm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. de la colonne
1.0 cm
Description générale
A n′utiliser qu′avec un adaptateur de débit.