B9684
Anti-Brn3a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ13449, Anti-OCT-T1, Anti-RDC1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42.9 kDa
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:200-1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... POU4F1(5457)
mouse ... Pou4f1(18996)
rat ... Pou4f1(114503)
Description générale
Immunogène
Epitope
aa141-157
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable