B9258
2-Bromoéthylamine hydrobromide
Synonyme(s) :
Bromure de 2-aminoéthyle hydrobromide
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2NH2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.89
Beilstein:
3607605
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Pf
170-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Déjà en possession de ce produit ?
Sai An et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(9), e1805182-e1805182 (2019-01-29)
Triple negative breast cancer (TNBC) is the most aggressive breast cancer subtype. Currently, no targeted treatment is available for TNBC, and the most common clinical therapy is tumor resection, which often promotes metastasis risks. Strong evidence suggests that the lymphatic