Merck
B9014
Biocytin hydrazide
≥90%
Synonyme(s) :
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine hydrazide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2179522
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Application
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.