Principaux documents
B7011
Sigma-Aldrich
α-Bromo-p-xylene
Synonyme(s) :
4-Methylbenzyl bromide
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges