B5920
6-Benzylaminopurine hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
Cl.C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11;/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17);1H
Clé InChI
VQVCNMLGIVVDOS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3