Principaux documents
B3806
Sigma-Aldrich
Bisindolylmaleimide VIII acetate salt
≥93% (H-NMR)
Synonyme(s) :
Ro 31-7549 acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H22N4O2 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥93% (H-NMR)
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3cn(CCCN)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C24H22N4O2.C2H4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20;1-2(3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
VEOXVBTXROWDAH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Bisindolylmaleimide VIII acetate is a selective inhibitor of protein kinase C (PKC). Bisindolylmaleimide VIII acetate enhances Fas- and TRAIL-mediated apoptosis and inhibits T cell-mediated autoimmune diseases.
Attention
Photosensitive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable