Documents
B2064
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Pureté
≥98%
Forme
powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Origine
Australia origin
Teneur en acides gras
<0.05%
Impuretés
≤0.05% IgG
pH
7
Activité étrangère
protease ≤0.05 U/mg
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Bovine serum albumin (BSA) is made up of 583 amino acids, with no carbohydrates. It is a water-soluble protein with a molecular weight of 66.4kDa. Six α-helices form three homologous domains of BSA. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of BSA becomes reactive and flexible on heating. BSA acts as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry. It is also relevant in foods containing bovine milk or meat.
Appl- Bovine serum albumin has been used as a supplement of phosphate buffered saline (PBS) to store brain tissue sections. It has also been used as a blocking agent for cells for immunofluorescence analysis.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Australia origin
  • Fatty acid free / ultra-low fatty acid content (≤ 0.05%)
  • Protease-free
  • Low IgG content (≤ 0.05% IgG by Ouchterlony Titer)
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hypoxia induces pulmonary arterial fibroblast proliferation, migration, differentiation and vascular remodeling via the PI3K/Akt/p70S6K signaling pathway.
Chai X, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(5), 2461-2472 (2018)
Effect of Linguizhugan decoction on neuroinflammation and expression disorder of the amyloid β-related transporters RAGE and LRP-1 in a rat model of Alzheimer's disease.
Hu Qianfeng, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(1), 827-834 (2018)
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I,et.al.
Scientific Reports, 5, 15589-15589 (2015)
Xiaoyu Chai et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2461-2472 (2018-02-14)
The present study was designed to examine whether hypoxia induces the proliferation, migration and differentiation of pulmonary arterial fibroblasts (PAFs) via the PI3K/Akt/p70S6K signaling pathway. PAFs were subjected to normoxia (21% O2) or hypoxia (1% O2). The proliferation, migration, differentiation
Kinetics of Thermal Denaturation and Aggregation of Bovine Serum Albumin.
Borzova VA, et.al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)