B104
tert-Butyl bicyclo[2.2.2]phosphorothionate
solid
Synonyme(s) :
TBPS
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white to pink
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[C@@]12COP(=S)(OC1)OC2
InChI
1S/C8H15O3PS/c1-7(2,3)8-4-9-12(13,10-5-8)11-6-8/h4-6H2,1-3H3/t8-,12?
Clé InChI
VTBHBNXGFPTBJL-KRDXSZEZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable