Principaux documents
B0755
Sigma-Aldrich
o-Bromoaniline
Synonyme(s) :
2-Bromoaniline
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges