Principaux documents
AXYT400LRS
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf® racked, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-20 μL
Volume
0.5—10 μL
Catégories apparentées
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.