Principaux documents
AXYFXF200RS
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
capacity 200 μL, racked, filtered, clear, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
robotic pipet tips
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning FXF-200-R-S
Conditionnement
pkg of pkg of 5x960 tips/cs
Capacité
200 μL
Volume
200 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.