AV48278
Anti-GNB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), β polypeptide 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
37 kDa
Espèces réactives
rat, dog, bovine, mouse, rabbit, guinea pig, human, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GNB2(2783)
Description générale
Rabbit anti-GNB2 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, zebrafish, and canine GNB2.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable