AV47876
Anti-LAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BG:DS00004.9, Anti-CG1264, Anti-DmLab, Anti-Dmel_CG1264, Anti-EfR9, Anti-F121, Anti-F24
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
54 kDa
Espèces réactives
human, Drosophila
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Drosophila melanogaster ... lab(40817)
Description générale
Rabbit Anti-LAB antibody recognizes Drosophila LAB.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable