AV41562
Anti-HMGCS2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase 2 (mitochondrial)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
56 kDa
Espèces réactives
canine, human, horse, rat, pig, rabbit, mouse, chicken, bovine
Technique(s)
western blot: suitable
Séquence immunogène
FSTASAVPLAKTDTWPKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYT
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGCS2(3158)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable