AV38278
Anti-TEAD3 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-TEA domain family member 3
423,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
About This Item
423,00 €
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
mouse, rabbit, bovine, guinea pig, rat, dog, human, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEAD3(7005)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable