AQ0887
AQUA™ Peptide DVFHTTVNFINQNL[R]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1826.93 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BID(637)
mouse ... Bid(12122)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable