AQ0574
AQUA™ Peptide GAAPPG[V]TR
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 830.46 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BACH2(60468) , BCL2(596) , FOXD2(2306) , MAPT(4137) , MGC33846(220382)
mouse ... Foxd2(17301) , Rasip1(69903) , Shc2(216148)
rat ... Vgf(29461)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable