AQ0223
AQUA™ Peptide YVPIHTIDDGYSVI[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1726.90 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bakers yeast ... MRI1(856234)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable