APREST82204
PrEST Antigen N4BP1
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 29 kDa
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Séquence immunogène
NELTTDSTPKKTQAHTQQNMVEKFSQLPFKVEAKPCTSNCRINTFRTVPIEQKHEVWGSNQNYICNTDPETDGLSPSVASPSPKEVNFVSRGASSHQPR
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... N4BP1(9683)
Description générale
Application
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable