Principaux documents
ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637279
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG