ADAPA481140-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 x 400 mL bottle, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
holds 1 x 400 mL bottle
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638785 (NA)
Paramètres
3,220 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
135 mm
Diamètre
81 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket