Principaux documents
ADAPA438100-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 100 mL round-bottom tube, pack of 2 ea, for use with 100 mL round bucket
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 1 x 100 mL round-bottom tube
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639161 (NA)
Paramètres
2,900 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
106 mm
Diamètre
38 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket
Catégories apparentées
Description générale
Two adapters, each for one round-bottom tube 85/100 mL, diameter 38 mm  × length 106 mm. Fits round 100 mL buckets in Eppendorf rotor A-4-38.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG