A9755
Androsterone
≥99%
Synonyme(s) :
3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 5α-Androstan-3α-ol-17-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
181-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves