A9402
[Val5]-Angiotensin I bovine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe-His-Leu
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc5ccc(O)cc5)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C61H87N17O14/c1-32(2)22-46(60(91)92)75-54(85)44(25-37-28-65-30-68-37)71-53(84)42(23-35-12-8-7-9-13-35)72-56(87)47-15-11-21-78(47)59(90)45(26-38-29-66-31-69-38)74-58(89)50(34(5)6)77-55(86)43(24-36-16-18-39(79)19-17-36)73-57(88)49(33(3)4)76-52(83)41(14-10-20-67-61(63)64)70-51(82)40(62)27-48(80)81/h7-9,12-13,16-19,28-34,40-47,49-50,79H,10-11,14-15,20-27,62H2,1-6H3,(H,65,68)(H,66,69)(H,70,82)(H,71,84)(H,72,87)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,85)(H,76,83)(H,77,86)(H,80,81)(H,91,92)(H4,63,64,67)
Clé InChI
HYGBEAAGLVPDGM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... AGT(527114)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable