A9253
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type I (dried venom)
Synonyme(s) :
L-AAO, L-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Crotalus adamanteus
Niveau de qualité
Type
Type I (dried venom)
Type I
Forme
powder
Poids mol.
~130 kDa
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable