A9008
DL-Ala-DL-Leu
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
RDIKFPRVLJLMER-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable