Documents
A8956
Sigma-Aldrich
α-Tetrasaccharide from human urine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-GalNAc-(1→3)[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H45NO20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
691.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Blood group A active oligosaccharide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable