A8826
Asn-Arg-Asn-Phe-Leu-Arg-Phe amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
FMRF amide related peptide
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(N)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable