A8332
p-Aminobenzamidine–Agarose
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Synonyme(s) :
pABA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Forme
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Technique(s)
protein purification: suitable
Matrice
cross-linked 6% beaded agarose
Activation de la matrice
epichlorohydrin
Fixation de matrice
amino to carboxyl of spacer
Espaceur de matrice
9 atoms
Capacité
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter